Läs mer
(+/-)-4-Chlorostyrene oxide, 97+%
Produktkod. 11465910
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465910 5 g 5g
11475910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465910 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26516.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2788-86-5 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
(± )-4-klorstyrenoxid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+/-)-4-klorstyrenoxid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2788-86-5
Molekylformel C8H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 154.593
MDL-nummer MFCD00956179
InChI-nyckel IBWLXNDOMYKTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl oxirane, 4-chlorostyrene oxide, p-chlorostyrene oxide, oxirane, 4-chlorophenyl, p-chlorophenyl oxirane, 2-4-chloro-phenyl-oxirane, +/--4-chlorostyrene oxide, benzene, 1-chloro-4-epoxyethyl, 4-chlorophenyl oxirane, 4-chloro styrene oxide
PubChem CID 197010
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)oxiran
LEDER C1C(O1)C2=CC=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-4-Chlorostyrene oxide
Densitet 1.283
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.552
Kokpunkt 230°C
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 154.59
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-4-Chlorostyrene oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(4-Chlorophenyl)oxirane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.