Läs mer
4-Chlorostyrene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15884071
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15884071 10 mL 10ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15884071 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8024580010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1073-67-2
Densitet 1.09 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 192°C
MDL-nummer MFCD00000632
Kvantitet 10 mL
Synonym 4-Chlorostyrene, 1-Chloro-4-ethenyl-bezene, 4-Chlorostyrene
Molekylvikt (g/mol) 138.59