Läs mer
4-Klorostyren, TRC
Produktkod. 30352117
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30352117 50 g
1 options
Produktkod. 30352117 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42189050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorostyrene
CAS 1073-67-2
Molekylformel C8 H7 Cl
Kvantitet 50 g
Synonym Benzene, 1-chloro-4-ethenyl- (9CI, ACI), 1-Chloro-4-ethenylbenzene (ACI), Styrene, p-chloro- (8CI), (4-Chlorophenyl)ethene, 1-Chloro-4-vinylbenzene, 4-Chloro-1-ethenylbenzene, 4-Chlorostyrene, NSC 18603, p-Chlorostyrene, p-Chlorovinylbenzene, p-Vinylphenyl chloride
InChI formel InChI=1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
LEDER Clc1ccc(C=C)cc1
IUPAC-namn 1-kloro-4-vinyl-bensen
Molekylvikt (g/mol) 138.594
Formel vikt 138.0236