missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(Chlorosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Chlorosulfonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole |
| CAS | 91366-64-2 |
| Molekylformel | C6 H2 Cl F N2 O3 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2ClFN2O3S/c7-14(11,12)4-2-1-3(8)5-6(4)10-13-9-5/h1-2H |
| LEDER | Fc1ccc(c2nonc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.61 |
| Formel vikt | 235.9459 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?