Läs mer
4-(klorosulfonyl)bensoesyra, 96 %
Produktkod. 11413577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413577 1 g 1g
11423577 5 g 5g
11433577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17337.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 10130-89-9 | C7H5ClO4S | 220,623 g/mol
Det är ett kemiskt reagens som används för att katalysera levande radikalpolymerisationer, vid framställning av polymerbunden transferhydreringskatalysator1 och 4-(karboximetylsulfamoyl)-bensoyladenosin. Det används också som ett reagens vid sulfonering avγ -cyklodextrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett kemiskt reagens som används för att katalysera levande radikalpolymerisationer, vid framställning av polymerbunden transferhydreringskatalysator1 och 4-(karboximetylsulfamoyl)-bensoyladenosin. Det används också som ett reagens vid sulfonering avγ -cyklodextrin.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10130-89-9
Molekylformel C7H5ClO4S
Molekylvikt (g/mol) 220.623
MDL-nummer MFCD00007448
InChI-nyckel PTCSSXYPZOFISK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chlorosulfonyl, p-chlorosulfonyl benzoic acid, 4-chlorosulphonyl benzoic acid, p-carboxybenzenesulfonyl chloride, benzoic acid, p-chlorosulfonyl, 4-chlorosulfonyl-benzoic acid, 4-carboxybenzenesulfonyl chloride, 4-carboxy-benzenesulfonylchloride, pubchem14811
PubChem CID 82385
IUPAC-namn 4-klorsulfonylbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Smältpunkt 228°C to 232°C
Odör Acrid
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 220.63
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.