Läs mer
4-Chlorosulfonylcinnamic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorosulfonylcinnamic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO4S/c10-15(13,14)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| Formel vikt | 245.9754 |