Läs mer
4-Chlorosulfonylphenylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorosulfonylphenylacetic Acid |
| CAS | 22958-99-2 |
| Molekylformel | C8 H7 Cl O4 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO4S/c9-14(12,13)7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-(4-chlorosulfonylphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.66 |
| Formel vikt | 233.9754 |