Läs mer
4-Klorotetrahydropyran, TRC
Produktkod. 30133226
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133226 100 mg
30136488 500 mg
17901245 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133226 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC433108100MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1768-64-5
Molekylformel C5H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 120.58
IUPAC-namn 4-klolooxan
LEDER ClC1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorotetrahydropyran
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9ClO/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5H,1-4H2
Formel vikt 120.0342