Läs mer
4-klortieno[2,3-d]pyrimidin, Tech ., Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorothieno[2, 3-d]pyrimidine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-chlorothieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chlorothiopheno 2,3-d pyrimidine, pubchem14686, acmc-1bujx, ksc522g5h, 4-chloro-thieno 2,3-d-pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro |
| Formel vikt | 170.62 |
| Procent renhet | 97% |
| Kvalitet | Teknisk |