Läs mer
4-klortieno[2,3-d]pyrimidin, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10064662
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10064662 1 g 1g
10351735 5 g 5g
10046252 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10064662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK02802DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 14080-59-2
Molekylformel C6H3ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 170.61
MDL-nummer MFCD01312373
InChI-nyckel NZCRUBBNZGVREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736618
IUPAC-namn 4-klortieno[2,3-d]pyrimidin
LEDER ClC1=C2C=CSC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorothieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chlorothieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chlorothiopheno 2,3-d pyrimidine, pubchem14686, acmc-1bujx, ksc522g5h, 4-chloro-thieno 2,3-d-pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro
Formel vikt 170.62
Procent renhet 97%
Kvalitet Teknisk