Läs mer
4-klortieno[2,3-d]pyrimidin, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. p-3075623
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Produktkod. 10064662
Brand: Thermo Scientific Maybridge GK02802DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 14080-59-2
Molekylformel C6H3ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 170.61
MDL-nummer MFCD01312373
InChI-nyckel NZCRUBBNZGVREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736618
IUPAC-namn 4-klortieno[2,3-d]pyrimidin
LEDER ClC1=C2C=CSC2=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorothieno[2, 3-d]pyrimidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chlorothieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chlorothiopheno 2,3-d pyrimidine, pubchem14686, acmc-1bujx, ksc522g5h, 4-chloro-thieno 2,3-d-pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro
Formel vikt 170.62
Procent renhet 97%
Kvalitet Teknisk