Läs mer
4-klortieno[3,2-d]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10367064
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10367064 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10533032 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10487612 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10367064 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer GK00377EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 16269-66-2
Molekylformel C6H3ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 170.614
MDL-nummer MFCD00122144
InChI-nyckel TWTODSLDHCDLDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro, 4-chloro-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chlorothieno 3,2-d-pyrimidine, 4-chlorothiopheno 3,2-d pyrimidine, pubchem14662, 4-chlorothienopyrimidine, acmc-209dov
PubChem CID 2735821
IUPAC-namn 4-klortieno[3,2-d]pyrimidin
LEDER C1=CSC2=C1N=CN=C2Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Chlorothieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 170.62
Procent renhet 97%