Läs mer
4-Chlorothioanisole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10367711 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10367711 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10367711 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 331350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorothioanisole
Namnnotering 98%
CAS 123-09-1
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kokpunkt 168°C to 169°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7ClS
Linjär formel ClC6H4SCH3
Brytningsindex 1.5987 to 1.6007
MDL-nummer MFCD00013643
Kvantitet 5 g
Synonym 4-chlorothioanisole, 4-chlorophenyl methyl sulfide, p-chlorothioanisole, 1-chloro-4-methylthio benzene, p-chlorophenyl methyl sulfide, methyl 4-chlorophenyl sulfide, benzene, 1-chloro-4-methylthio, p-chlophenyl methyl sulfide, 1-chloro-4-methylsulfanyl benzene, 4-chloro thioanisole
InChI-nyckel KIQQUVJOLVCZKG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC-namn 1-chloro-4-methylsulfanylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 158.65
PubChem CID 31243
Formel vikt 158.65
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid After Melting