missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chlorothiobenzamide-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorothiobenzamide-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219802-58-0 |
| Molekylformel | C7 D4 H2 Cl N S |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 4-Chlorothiobenzamide-2,3,5,6-D4, 4-Chlorobenzene-2,3,5,6-d4-carbothioamide, 4-Chlorobenzothiamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6ClNS/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,(H2,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=S)N)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzenecarbothioamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.6719 |
| Formel vikt | 175.0161 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?