Läs mer
4-klortiobensamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11419882
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419882 100 g 100g
11384739 10 g 10g
11409882 25 g 25g
11394739 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11419882 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12021.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2521-24-6 | C7H6ClNS | 171.64 g/mol
4-klortiobensamid används som ett katalytiskt medel och som petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-klortiobensamid används som ett katalytiskt medel
och som petrokemisk tillsats.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2521-24-6
Molekylformel C7H6ClNS
Molekylvikt (g/mol) 171.64
MDL-nummer MFCD00040956
InChI-nyckel OKPUICCJRDBRJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothiobenzamide, 4-chlorobenzothioamide, p-chlorothiobenzamide, p-chlorobenzothiamide, 4-chlorobenzene-1-carbothioamide, 4-chloro-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-chloro, benzamide, p-chlorothio, benzamide, p-chlorothio-8ci, amino 4-chlorophenyl methane-1-thione
PubChem CID 2734826
LEDER NC(=S)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorothiobenzamide
Smältpunkt 123°C to 129°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 606603
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn 4-klorbensen-l-karbotioamid
Formel vikt 171.65
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.