Läs mer
4-Chlorothiophen-2-boronic acid, pinacol ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorothiophen-2-boronic acid, pinacol ester |
| CAS | 1040281-84-2 |
| Molekylformel | C10 H14 B Cl O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14BClO2S/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-5-7(12)6-15-8/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cc(Cl)cs2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-chlorothiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.546 |
| Formel vikt | 244.05 |