Läs mer
4-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 59614-95-8 |
| Molekylformel | C5H3ClO2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-4(5(7)8)9-2-3/h1-2H,(H,7,8) |
| LEDER | C1=C(C(=O)O)SC=C1Cl |
| IUPAC-namn | 4-chlorothiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.59 |
| Formel vikt | 161.9542 |