Läs mer
4-klorotiomenol, 97 %
Produktkod. 11420318
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420318 100 g 100g
11410318 25 g 25g
11430318 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23838.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 106-54-7 | C6H5ClS | 144,616 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-54-7
Molekylformel C6H5ClS
Molekylvikt (g/mol) 144.616
MDL-nummer MFCD00004847
InChI-nyckel VZXOZSQDJJNBRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorothiophenol, p-chlorothiophenol, benzenethiol, 4-chloro, p-chlorobenzenethiol, p-chlorthiofenol, p-chlorophenylmercaptan, benzenethiol, p-chloro, p-mercaptochlorobenzene, 4-chlorophenylmercaptan, 1-chloro-4-mercaptobenzene
PubChem CID 7815
IUPAC-namn 4-klorbensentiol
LEDER C1=CC(=CC=C1S)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorothiophenol
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Kokpunkt 205 °C till 207 °C
Flampunkt 81 °C (177 °F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 605971
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 144.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.