Läs mer
4-Chlorotoluene, 98%
Produktkod. 11499797
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499797 100 g 25g
11381657 100 g 100g
11391657 500 g 500g
11301667 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11499797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22769.14
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126.58 g/mol
4-klortoluen används för beredningsmodellgas av 4-klorotoulen genom att leda syntetiserad luft in i flytande 4-klorotoulen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-klortoluen används för beredningsmodellgas av 4-klorotoulen genom att leda syntetiserad luft in i
flytande 4-klorotoulen.
Löslighet Löslig i vatten (0,04 g
/L vid 20oc).
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Kemiska identifierare
CAS 106-43-4
Molekylformel C7H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 126.58
MDL-nummer MFCD00000631
InChI-nyckel NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC-namn 1-klor-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorotoluene
Smältpunkt 7°C to 9°C
Densitet 1.069
Kokpunkt 161°C to 163°C
Kvantitet 100 g
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.52
UN-nummer UN2238
Beilstein 1903635
Merck Index 14,2171
Löslighetsinformation Soluble in water (0.04g/L at 20oc).
Formel vikt 126.59
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminofluorene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluoren-2-ylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.