Läs mer
4-klorotoluen, 98 %
Produktkod. 10306460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
25ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10306460 1 L Glasflaska 1 L
10562161 5 mL Glasflaska 5ml
10229313 25 mL Glasflaska 25ml
10086003 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10306460 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150210010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-43-4 | C7H7Cl | 126,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-43-4
Molekylformel C7H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 126.58
MDL-nummer MFCD00000631
InChI-nyckel NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorotoluene, p-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-4-methyl, p-tolyl chloride, toluene, p-chloro, 1-methyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-methylbenzene, monochlorotoluene, para-chlorotoluene, unii-q8r236h42n
PubChem CID 7810
ChEBI CHEBI:34401
IUPAC-namn 1-klor-4-metylbensen
LEDER CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorotoluene
Smältpunkt 6,0 °C till 8,0 °C
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kvantitet 1 L
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,5190 till 1,5210
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Linjär formel CH3C6H4Cl
Beilstein 05, 292
Merck Index 15, 2175
Kokpunkt 162,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, bensen, kloroform och eter
Formel vikt 126.59
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.