Läs mer
4-klortoluen, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16389727 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16389727 1 mL
1 options
Produktkod. 16389727 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
4-klortoluen106-43-41000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorotoluene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 106-43-4, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C7H7Cl
MDL-nummer MFCD00000631
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn 1-klor-4-metylbensen
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 126.58
PubChem CID 7810
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34401
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning