Läs mer
4-klorotoluen, TRC
Produktkod. 30352235
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30352235 100 g
1 options
Produktkod. 30352235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC421870100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorotoluene
CAS 106-43-4
Molekylformel C7 H7 Cl
Kvantitet 100 g
Synonym Toluene, p-chloro- (8CI), 1-Chloro-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-methylbenzene, 4-Chlorotoluene, 4-Methyl-1-chlorobenzene, 4-Methylchlorobenzene, 4-Methylphenyl chloride, 4-Tolyl chloride, NSC 404114, p-Chloromethylbenzene, p-Chlorotoluene, p-Methylchlorobenzene, p-Tolyl chloride, para-Chlorotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
LEDER Cc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 1-kloro-4-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 126.58
Formel vikt 126.0236