Läs mer
4-Cholesten-3-ett, 98+%
Produktkod. 11459283
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459283 25 g 25g
11449283 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459283 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11743.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 601-57-0 | C27H44O | 384,648 g/mol
4-Cholesten-3-one används som en kiral byggsten för proteomikforskning. Det är en intestinal metabolit av kolesterol och uppvisar en anti-fetma effekt på djur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Cholesten-3-one används som en kiral byggsten för proteomikforskning. Det är en tarmmetabolit av kolesterol och uppvisar en anti-fetma effekt på djur.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 601-57-0
Molekylformel C27H44O
Molekylvikt (g/mol) 384.648
MDL-nummer MFCD00003663
InChI-nyckel NYOXRYYXRWJDKP-GYKMGIIDSA-N
Synonym 4-cholesten-3-one, cholest-4-en-3-one, cholestenone, 3-oxocholest-4-ene, delta sup 4-cholestenone, +-4-cholesten-3-one, unii-7t94nhd99c, 3-oxo-4-cholestene, 3-keto-4-cholestene, cholestenone delta 4
PubChem CID 91477
ChEBI CHEBI:16175
IUPAC-namn (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]-fenant
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4=CC(=O)CCC34C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cholesten-3-one
Smältpunkt 79 °C till 81 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 4707774
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Optisk rotation +93° (c=1 i kloroform)
Formel vikt 384.65
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.