Läs mer
4-Chromanone, 98+%
Produktkod. 11413584
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413584 5 g 5g
11423584 25 g 25g
11433584 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413584 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11242.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
4-kromanon har använts för att studera substratspecificiteten och katalytiska förmågan hos 4-hydroxiacetofenonmonooxygenas isolerat från Pseudomonas fluorescens ACB
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-kromanon har använts för att studera
substratspecificiteten och katalytiska förmågan hos 4-hydroxiacetofenonmonooxygenas isolerat från Pseudomonas fluorescens
ACB. Löslighet
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara vid 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 491-37-2
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.161
MDL-nummer MFCD00006840
InChI-nyckel MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
PubChem CID 68110
IUPAC-namn 2,3-dihydrokromen-4-on
LEDER C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chromanone
Smältpunkt 36°C to 40°C
Kokpunkt 127°C to 128°C (13 mmHg)
Flampunkt 110°C (230°F)
Brytningsindex 1.575
Kvantitet 5 g
Beilstein 124652
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 148.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.