Läs mer
4-kromanon, 98+%
Produktkod. 11433584
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433584 100 g 100g
11413584 5 g 5g
11423584 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433584 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11242.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 491-37-2 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
4-kromanon har använts för att studera substratspecificiteten och katalytiska förmågan hos 4-hydroxiacetofenonmonooxygenas isolerat från Pseudomonas fluorescens ACB
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-kromanon har använts för att studera
substratspecificiteten och katalytiska förmågan hos 4-hydroxiacetofenonmonooxygenas isolerat från Pseudomonas fluorescens
ACB. Löslighet
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara vid 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 491-37-2
Molekylformel C9H8O2
Molekylvikt (g/mol) 148.161
MDL-nummer MFCD00006840
InChI-nyckel MSTDXOZUKAQDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chromanone, chroman-4-one, chromanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one, isochromanone, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-4h-1-benzopyran-4-one, dihydrochromone
PubChem CID 68110
IUPAC-namn 2,3-dihydrokromen-4-on
LEDER C1COC2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chromanone
Smältpunkt 36 °C till 40 °C
Kokpunkt 127 °C till 128 °C (13 mmHg)
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.575
Kvantitet 100 g
Beilstein 124652
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 148.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.