missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-cis-Decenoylcarnitine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-cis-Decenoylcarnitine |
| CAS | 1256380-16-1 |
| Molekylformel | C17 H31 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(4Z)-1-oxo-4-decen-1-yl]oxy]-1-propanaminium Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C17H31NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3/b10-9-/t15-/m1/s1 |
| LEDER | CCCCC\C=C/CCC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | (3R)-3-[(Z)-dec-4-enoyl]oxy-4-(trimethylammonio)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.43 |
| Formel vikt | 313.2253 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?