Läs mer
4-cis-fluor-L-prolinamidhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362239
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362239 1 g 1g
15493637 250 mg 250mg
11372239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27235.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 426844-23-7 | C5H10ClFN2O | 168.596 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 426844-23-7
Molekylformel C5H10ClFN2O
Molekylvikt (g/mol) 168.596
MDL-nummer MFCD07368567
InChI-nyckel YIEACUBSPQGCLW-MMALYQPHSA-N
Synonym 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, 4-cis-fluoro-l-prolinamide hydrochloride, 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide hcl, cis-4-fluoro-l-prolinamide hydrochloride, 2s,4s-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride, 4s-4-fluoro-l-prolinamide-hydrogen chloride 1/1, 2s,4s-2-carbamoyl-4-fluoropyrrolidine hydrochloride salt, 2s,4s-4-fluoropyrrolidine-2-carboxamide monohydrochloride, 2s,4s-2-aminocarbonyl-4-fluoropyrrolidine hydrochloride
PubChem CID 45158917
IUPAC-namn (2S,4S)-4-fluorpyrrolidin-2-karboxamid;hydroklorid
LEDER C1C(CNC1C(=O)N)F.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-cis-Fluoro-L-prolinamide hydrochloride
Smältpunkt 231°C to 236°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Optisk rotation −45 (c=1 in Water)
Formel vikt 168.59
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.