Läs mer
4-Cumylphenol-2,6-d2, TRC
Produktkod. 30362805
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362805 50 mg
30362532 10 mg
30353220 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30362805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC83458250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1793085-74-1
Molekylformel C15H14D2O
Molekylvikt (g/mol) 214.3
IUPAC-namn 2,6-dideuterio-4-(2-phenylpropan-2-yl)phenol
LEDER CC(C1=CC([2H])=C(O)C([2H])=C1)(C2=CC=CC=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cumylphenol-2,6-d2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H16O/c1-15(2,12-6-4-3-5-7-12)13-8-10-14(16)11-9-13/h3-11,16H,1-2H3/i10D,11D