Läs mer
4-Cumylphenol, 97%
Produktkod. 11401027
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401027 250 g 250g
11374739 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11401027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23410.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 599-64-4 | C15H16O | 212.292 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 599-64-4
Molekylformel C15H16O
Molekylvikt (g/mol) 212.292
MDL-nummer MFCD00002365
InChI-nyckel QBDSZLJBMIMQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cumylphenol, p-cumylphenol, 4-2-phenylpropan-2-yl phenol, p-cumyl phenol, phenol, 4-1-methyl-1-phenylethyl, 4-1-methyl-1-phenylethyl phenol, 4-alpha-cumylphenol, 4-dimethylphenylmethyl phenol, 4-hydroxydiphenyldimethylmethane, 2-phenyl-2-4-hydroxyphenyl propane
PubChem CID 11742
ChEBI CHEBI:35092
IUPAC-namn 4-(2-fenylpropan-2-yl)fenol
LEDER CC(C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(C=C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cumylphenol
Smältpunkt 70°C to 73°C
Densitet 1.115
Kokpunkt 189°C to 191°C (10 mmHg)
Flampunkt 160°C (320°F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1870517
Formel vikt 212.29
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.