Läs mer
4-cyano-1-butyn, 97 %
Produktkod. 15335028 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15335028 5 g 5g
15325028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15335028 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455590050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 19596-07-7 | C5H5N | 79,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19596-07-7
Molekylformel C5H5N
Molekylvikt (g/mol) 79.1
InChI-nyckel VMUWIDHKAIGONP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-1-butyne, 4-pentynenitrile, 1-cyano-3-butyne
PubChem CID 140560
IUPAC-namn pent-4-ynenitril
LEDER C#CCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-1-butyne
Densitet 0.9063g/mL, 0.9063
Kokpunkt 79,0 °C (39,0 mmHg)
Flampunkt 65,5 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel NCCH2CH2CCH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 79.1
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Cyano-1-butyne
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.