Läs mer
4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15437638
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437638 1 g 1g
15447638 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61134.03
Request Bulk or Custom Format
4-Cyano-2-fluorbensenboronsyra används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Cyano-2-fluorbensenboronsyra används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1150114-77-4
Molekylformel C7H5BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 164.93
MDL-nummer MFCD07644472
InChI-nyckel HFAUMAIVCYTVQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-4-cyano-2-fluorophenyl, acmc-2099nb, 4-borono-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluoro-phenylboronic acid, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
PubChem CID 44755209
IUPAC-namn (4-cyano-2-fluorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 164.93
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.