Läs mer
4-cyano-2-fluorobenzosyra, 98 %
Produktkod. 11395555
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395555 5 g 5g
11385555 1 g 1g
11305565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395555 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19722.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 164149-28-4 | C8H4FNO2 | 165,12 g/mol
4-Cyano-2-fluorbensoesyra är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Cyano-2-fluorbensoesyra är en viktig råvara och
intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 164149-28-4
Molekylformel C8H4FNO2
Molekylvikt (g/mol) 165.12
MDL-nummer MFCD03094454
InChI-nyckel KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 4-cyano-2-fluoro, 4-cyano-2-fluoro-benzoic acid, 4-cyano-2-fluorobenzoicacid, pubchem4603, acmc-1bzbk, intermediates-zcf02232, 2-fluoro4-cyanobenzoic acid, ksc489o1d, 4-carboxy-3-fluorobenzonitrile
PubChem CID 590659
IUPAC-namn 4-cyano-2-fluorbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Smältpunkt 214 °C till 218 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 8051929
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 165.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.