Läs mer
4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid, 97%
Produktkod. 11906141 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11906141 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11906141 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445390010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1150114-77-4 | C7H5BFNO2 | 164.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
CAS 1150114-77-4
Smältpunkt 304°C to 304.5°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C7H5BFNO2
MDL-nummer MFCD07644472
Kvantitet 1 g
Synonym 4-cyano-2-fluorophenyl boronic acid, boronic acid, b-4-cyano-2-fluorophenyl, acmc-2099nb, 4-borono-3-fluorobenzonitrile, 4-cyano-2-fluoro-phenylboronic acid, 4-cyano-2-fluorobenzeneboronic acid
InChI-nyckel HFAUMAIVCYTVQR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=C(F)C=C(C=C1)C#N
IUPAC-namn (4-cyano-2-fluorophenyl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 164.93
PubChem CID 44755209
Formel vikt 164.93
Procent renhet 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Cyano-2-fluorophenylboronic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.