Läs mer
4-Cyano-2-fluoropyridine, 97%
Produktkod. 11495700
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495700 5 g 5g
11485700 1 g 1g
11405710 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495700 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25938.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3939-14-8 | C6H3FN2 | 122.102 g/mol
4-Cyano-2-fluorpyridin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 4-Cyano-2-fluorpyridin är en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med vätefluorid, kväveoxider, starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3939-14-8
Molekylformel C6H3FN2
Molekylvikt (g/mol) 122.102
MDL-nummer MFCD09027299
InChI-nyckel DYQMGPSBUBTNJZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12002587
IUPAC-namn 2-fluorpyridin-4-karbonitril
LEDER C1=CN=C(C=C1C#N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-2-fluoropyridine
Smältpunkt 31°C to 33°C
Kvantitet 5 g
Synonym 2-fluoroisonicotinonitrile, 4-cyano-2-fluoropyridine, 2-fluoro-4-cyanopyridine, 4-pyridinecarbonitrile, 2-fluoro, 2-fluoro-4-pyridinecarbonitrile, 2-fluoro-isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile,2-fluoro, acmc-1bnd8, 4-cyano-2-fluoro pyridine, ksc581g3h
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 122.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.