Läs mer
4-Cyano-3,5-difluorfenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30368481
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30368481 100 mg
1 options
Produktkod. 30368481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC979533100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-3,5-difluorophenylboronic acid
CAS 861710-03-4
Molekylformel C7 H4 B F2 N O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H4BF2NO2/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-2,12-13H
LEDER OB(O)c1cc(F)c(C#N)c(F)c1
IUPAC-namn (4-cyano-3,5-difluorfenyl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 182.92
Formel vikt 183.03