Läs mer
4-Cyano-3-iodopyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322269
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322269 1 g 1g
15413647 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27247.03
 Begränsad artikel
CAS: 10386-28-4 | Molecular Formula: C6H3IN2 | Molecular Weight: 230.008 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10386-28-4
Molekylformel C6H3IN2
Molekylvikt (g/mol) 230.008
MDL-nummer MFCD08729285
InChI-nyckel KMFIQUYSWTUCGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodoisonicotinonitrile, 4-cyano-3-iodopyridine, 3-iodo-4-pyridinecarbonitrile, 3-iodo-isonicotinonitrile, acmc-1c8uo, 4-pyridinecarbonitrile,3-iodo, 3-iodanylpyridine-4-carbonitrile
PubChem CID 12180887
IUPAC-namn 3-jodpyridin-4-karbonitril
LEDER C1=CN=CC(=C1C#N)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-3-iodopyridine
Smältpunkt 119 °C till 122 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 230.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.