Läs mer
4-cyano-3-trifluormetylfenylisotiocyanat, TRC
Produktkod. 30360740
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30360740 10 g
1 options
Produktkod. 30360740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98764010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-3-trifluoromethylphenylisothiocyanate
CAS 143782-23-4
Molekylformel C9H3F3N2S
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Isothiocyanato-2-trifluoromethylbenzonitrile
InChI formel InChI=1S/C9H3F3N2S/c10-9(11,12)8-3-7(14-5-15)2-1-6(8)4-13/h1-3H
LEDER FC(F)(F)c1cc(ccc1C#N)N=C=S
IUPAC-namn 4-isotiocyanato-2-(trifluormetyl)benzonitril
Molekylvikt (g/mol) 228.19