Läs mer
4-Cyano-4-(3-methoxyphenyl)-1-methylpiperidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11372759
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372759 5 g 5g
11362759 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27677.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5460-79-7
Molekylformel C14H18N2O
Molekylvikt (g/mol) 230.311
MDL-nummer MFCD05857265
InChI-nyckel COYLNHITVXBZPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carbonitrile, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl piperidine, 1-methyl-4-cyano-4-3-methoxyphenyl-piperidine, unii-nnp3veh42y, nnp3veh42y, 4-cyano-4-3-methoxyphenyl-1-methylpiperidine, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl-piperidine-4-carbonitrile, 4-piperidinecarbonitrile, 4-3-methoxyphenyl-1-methyl, acmc-1b1ys
PubChem CID 79580
IUPAC-namn 4-(3-methoxyphenyl)-1-methylpiperidine-4-carbonitrile
LEDER CN1CCC(CC1)(C#N)C2=CC(=CC=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-4-(3-methoxyphenyl)-1-methylpiperidine
Smältpunkt 43°C to 47°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 230.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.