missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Cyano-4-[(ethylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyano-4-[(ethylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2S3/c1-3-14-8(13)15-9(2,6-10)5-4-7(11)12/h3-5H2,1-2H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 263.0108 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?