Läs mer
4-Cyano-4-[(ethylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyano-4-[(ethylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2S3/c1-3-14-8(13)15-9(2,6-10)5-4-7(11)12/h3-5H2,1-2H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 263.0108 |