Läs mer
4-Cyano-4'-n-oktyloxibifenyl, 97 %
Produktkod. 15441358
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441358 1 g 1g
15451358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15441358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55191.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
CAS: 52364-73-5 | C21H25NO | 307,437 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52364-73-5
Molekylformel C21H25NO
Molekylvikt (g/mol) 307.437
MDL-nummer MFCD00075145
InChI-nyckel GPGGNNIMKOVSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-octyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-octyloxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-octyloxybiphenyl, 8ocb, octyloxycyanobiphenyl, 4-cyano-4'-octoxybiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-octyloxy, m 24 liquid crystal, 4-octyloxycyanodiphenyl, 4-4-octyloxyphenyl benzonitrile
PubChem CID 104173
IUPAC-namn 4-(4-oktoxifenyl)bensonitril
LEDER CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl
Smältpunkt 51°C to 77°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 307.44
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.