missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Cyano-4'-n-pentyl-d11-biphenyl, CDN

Produktkod. 30318220
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318220 0.01 g
30313503 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318220 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND20980.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Cyano-4'-pentylbiphenyl-D11 (pentyl-D11)
CAS 57078-20-3
Molekylformel C18 D11 H8 N
Kvantitet 0.01 g
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-(pentyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11)- (ACI), 4'-(Pentyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile (ACI), [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-(pentyl-d11)- (9 CI), 4-Cyano-4'-pentyl-d11-biphenyl, 4-Pentyl-d11-4'-cyanobiphenyl, 4-Cyano-4'-pentylbiphenyl-D11 (pentyl-D11), 4-Cyano-4'-pentylbiphenyl-D11 (pentyl-D11), 4-Cyano-4'-pentylbiphenyl-D11 (pentyl-D11)
InChI formel InChI=1 S/C18H19N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h6-13 H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C#N
IUPAC-namn 4-[4-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentyl)phenyl]benzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 260.4179
Formel vikt 260.2208 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.