Läs mer
4-cyano-4-n-pentyl-p-terfenyl″, 99 %
Produktkod. 11435197
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435197 0.5 g 0.5g
11425197 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22607.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 54211-46-0 | C24H23N | 325,455 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54211-46-0
Molekylformel C24H23N
Molekylvikt (g/mol) 325.455
MDL-nummer MFCD00799423
InChI-nyckel AITQOXOBSMXBRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentyl-1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4-n-pentyl-p-terphenyl, 4-cyano-4-pentyl-p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-4-carbonitrile, 4-pentyl, 4-4-4-pentylphenyl phenyl benzonitrile, pubchem9116, 4-pentyl-p-terphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-pentyl-p-terphenyl
PubChem CID 104707
IUPAC-namn 4-[4-(4-pentylfenyl)fenyl]bensonitril
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Smältpunkt 128 °C till 130 °C
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 325.45
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.