Läs mer
4-Cyano-4'-n-pentylbifenyl, 99 %
Produktkod. 11454907
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454907 5 g 5g
11444907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21856.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 40817-08-1 | C18H19N | 249,357 g/mol
4-Cyano-4'-n-pentylbifenyl används vid framställning av 4'-pentylbifenyl-4-karboxylsyra genom sur hydrolys med användning av svavelsyra som reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Cyano-4′ -n-pentylbifenyl används vid framställning av 4′ -pentylbifenyl-4-karboxylsyra genom sur hydrolys med användning av svavelsyra som reagens.
Löslighet
Blandbar med aceton, kloroform, toluen, acetonitril, metylenklorid. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40817-08-1
Molekylformel C18H19N
Molekylvikt (g/mol) 249.357
MDL-nummer MFCD00036350
InChI-nyckel HHPCNRKYVYWYAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4'-pentylbiphenyl, 4'-pentyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-cyano-4'-n-pentylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-pentyl, 4'-pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-pentyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-amyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-pentylbiphenyl-4-carbonitrile, 4-amyl-4'-cyanobiphenyl, 4-n-pentyl-4'-cyanobiphenyl
PubChem CID 92319
IUPAC-namn 4-(4-pentylfenyl)bensonitril
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
Smältpunkt 22 °C till 23 °C
Densitet 1.008
Kokpunkt 212 °C till 215 °C (3 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.533
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Löslighetsinformation Blandbart med aceton, kloroform, toluen, acetonitril, metylenklorid. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 249.36
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Cyano-4'-n-pentylbiphenyl
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.