Läs mer
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic Acid |
| CAS | 201611-92-9 |
| Molekylformel | C13H13NO2S2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Cyano-4-[(phenylthioxomethyl)thio]pentanoic Acid, 1-(2-Carboxyethyl)-1-cyanoethyl benzodithioate, 4-(4-Cyanopentanoic Acid) Dithiobenzoate, 4-Cyano-4-(thiobenzoylthio)pentanoic acid, 4-Cyano-4-[(thiobenzoyl)sulfanyl]pentanoic acid, 6-Phenyl-6-thioxo-5-thia-4-cyano-4-methylhexanoic acid, Dithiobenzoic Acid 1-Cyano-1-methyl-3-carboxypropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO2S2/c1-13(9-14,8-7-11(15)16)18-12(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | CC(CCC(=O)O)(SC(=S)c1ccccc1)C#N |
| IUPAC-namn | 4-(benzenecarbonothioylsulfanyl)-4-cyanopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.38 |
| Formel vikt | 279.0388 |