Läs mer
4-Cyano-4-fenylcyklohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15498829
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498829 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15498829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05281.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25115-74-6 | C13H13NO | 199.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
CAS 25115-74-6
Smältpunkt 112°C to 118°C
Molekylformel C13H13NO
MDL-nummer MFCD00044816
Kvantitet 5 g
Beilstein 2645593
Synonym 4-cyano-4-phenylcyclohexanone, 4-oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenylcyclohexanenitrile, cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl, 4-oxo-1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, acmc-1ciss, 4-cyano-4phenylcyclohexanone, 4-phenyl 4-cyanocylohexanone, 4-phenyl 4-cyanocyclohexanone
InChI-nyckel GKXOABVSZWCJJK-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1CCC(CC1)(C#N)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 4-oxo-l-fenylcyklohexan-1-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 199.25
PubChem CID 91282
Formel vikt 199.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.