Läs mer
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 97%
Produktkod. 11452040
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452040 1 g 1g
11462040 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452040 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28414.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51304-58-6 | C12H15ClN2 | 222.716 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51304-58-6
Molekylformel C12H15ClN2
Molekylvikt (g/mol) 222.716
MDL-nummer MFCD00012775
InChI-nyckel CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyano-4-phenylpiperidinehydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile, chloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hcl, pubchem19077, acmc-20a3zw, 4-cyano-4-phenylpiperidine hcl, timtec-bb sbb003334, 4-phenylisonipecotonitrile hydrochloride
PubChem CID 3084973
IUPAC-namn 4-fenylpiperidin-4-karbonitril;hydroklorid
LEDER C1CNCCC1(C#N)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Smältpunkt 210°C to 214°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 222.71
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.