Läs mer
4-Cyano-4-phenylpiperidine Hydrochloride 99%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsBeschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride |
| Namnnotering | 99% |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 210.0°C to 214.0°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 10 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.