missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Cyano-7-methylindan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Cyano-7-methylindan |
| CAS | 15085-20-8 |
| Molekylformel | C11 H11 N |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N/c1-8-5-6-9(7-12)11-4-2-3-10(8)11/h5-6H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(C#N)c2CCCc12 |
| IUPAC-namn | 7-methyl-2,3-dihydro-1H-indene-4-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vikt | 157.0891 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?