Läs mer
4-Cyano-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15460329
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460329 250 mg 250mg
15440329 1 g 1g
15450329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15460329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63572.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 167479-78-9 | C10H10N2O2 | 190.202 g/mol
4-Cyano-L-fenylalanin används som en mellanprodukt i organisk syntes, farmaceutisk, kemisk forskning och biokemisk tillämpning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Cyano-L-fenylalanin används som mellanprodukt i organisk syntes, farmaceutisk, kemisk forskning och biokemisk applikation.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167479-78-9
Molekylformel C10H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 190.202
MDL-nummer MFCD00270363
InChI-nyckel KWIPUXXIFQQMKN-VIFPVBQESA-N
Synonym l-4-cyanophenylalanine, 4-cyano-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, h-phe 4-cn-oh, 2s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 4-cyanophenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propionic acid, d-4-cn-phe-oh
PubChem CID 1501865
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-cyanofenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyano-L-phenylalanine
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 190.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.